Learn More
Invitrogen™ Qubit™ 3.0 NGS-Starter-Kit
Starterkit für hochmoderne Sequenzierungen mit dem Qubit 3.0 Fluorometer
Marke:  Invitrogen™ Q33218
Artikelnummer. 15324614
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das Qubit 3.0 Fluorometer misst DNA, RNA und Protein mit Hilfe des hochempfindlichen, fluoreszenzbasierten Qubit Quantifizierungstests. Die fluoreszierenden Farbstoffe dieser Assays senden selbst bei niedrigen Konzentrationen nur bei Anbindung an spezifische Zielmoleküle Signale aus. Die Auswirkungen von Kontaminanten, einschließlich degradierter DNA oder RNA, werden damit verringert. Das integrierte Design von Gerät und Assays ergibt eine Quantifizierung, die weit empfindlicher ist als UV-Absorption. Dieses System ist deshalb ideal für die Quantifizierung von wertvollen Proben (Proben, die selten, schwer zu reinigen oder teuer im Unterhalt oder bei der Vorbereitung sind) oder Proben für komplizierte Anwendungen (Proben für Downstream-Assays mit extremer Empfindlichkeit gegenüber Probenbedingungen).
Merkmale der Qubit 3.0 Fluorometer
  • Leistungsstarker Dual-Core-Prozessor für schnelle und genaue Quantifizierung von DNA, RNA und Proteinen in weniger als 5 Sekunden pro Probe
  • Für Proben mit nur 1 bis 20 μl
  • Speichert bis zu 1000 Probenergebnisse
  • Moderner, großer 5.7 in.-Farb-Touchscreen für einen problemlosen Bedienungsablauf
  • Es besteht die Möglichkeit, das Qubit Fluorometer mit den am häufigsten auszuführenden Assays zu personalisieren, neue Assays hinzuzufügen oder sogar mittels MyQubit-Software und Web-Tool eigene zu kreieren
  • Kompakte Abmessungen sparen wertvolle Arbeitsfläche
  • Spracheinstellungen in Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, vereinfachtem Chinesisch und Japanisch
  • Android-basiertes Betriebssystem
Certifications
Electromagnetic CE certification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fotodioden, Messbereich 300 bis 1000 nm
blau: 430 bis 495 nm, rot: 600 bis 645 nm
5 Zehnerpotenzen
Blaue LED (max. ∽ 470 nm), rote LED (max. ∽ 635 nm)
≤ 5 s/Probe
1.6 lb.
100 - 240 V Wechselstrom
Qubit 3.0 Fluorometer (Herst. Nr. Q33216), Qubit Assay-Röhrchen, Packung mit 500 St. (Herst. Nr. Q32856) und Qubit dsDNA HS Assay-Kit, 500 Assays (Herst. Nr. Q32854)
Touchscreen
grün: 510 bis 580 nm, rot: 665 bis 720 nm
Gerät: 1000 Proben, USB: 4 GB
10 × 5.4 × 2.2 in. (25 × 13.6 × 5.5 cm)
743 g
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ Qubit™ 3.0 NGS-Starter-Kit > For next-generation sequencing