Learn More
Invitrogen™ Qubit™ 3 Fluorometer
Accurately measures DNA, RNA, and protein using the highly sensitive fluorescence-based Qubit quantitation assays
Marke:  Invitrogen™ Q33216
Artikelnummer. 15387293
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Requires : 500μL thin-walled PCR tubes
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
1 to 20 μL
430 to 495 nm Blue LED, 600 to 645 nm Red LED
Qubit
5.7 in. Capacitive Touchscreen
1000 Samples
10 x 5.4 x 2.2 in. (25 x 13.6 x 5.5 cm)
100/240 VAC
1 Assay Tube per Read
Qubit Fluorometer
Fluorometer
DNA-Quantifizierung, RNA-Quantifizierung, Proteinquantifizierung
Raumtemperatur
743.0 g
1 each
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Qubit™ 3 Fluorometer > For use with Qubit Assays