Learn More
Thermo Scientific Chemicals Quarzwolle Artikelnummer.: 15535126
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Thermo Scientific Chemicals Quarzwolle
Artikelnummer. 15535126 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 15535126
Marke: Thermo Scientific Chemicals 451040100
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10 g
Material Quarz
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0472632 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number451040100,451040500
ChargennummerA0465305 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/08/2024 Catalog Number451040100,451040500
ChargennummerA0463205 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/05/2024 Catalog Number451040100,451040500
ChargennummerA0452748 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/05/2023 Catalog Number451040100,451040500
ChargennummerA0452746 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/05/2023 Catalog Number451040100,451040500
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Quartz wool, coarse
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Quarzwolle >