Learn More
Thermo Scientific Chemicals Quarzwolle Artikelnummer.: 15585086
Thermo Scientific Chemicals Quarzwolle
Artikelnummer. 15585086 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Artikelnummer. 15585086
Marke: Thermo Scientific Chemicals 393611000
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Filterhilfe
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 100 g
Zur Verwendung mit (Anwendung) Filterhilfe
Material Quarz
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0473329 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2025 Catalog Number393611000,393610100
ChargennummerA0465304 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/08/2024 Catalog Number393611000,393610100
ChargennummerA0461359 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2024 Catalog Number393611000,393610100
ChargennummerA0455167 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number393611000,393610100
ChargennummerA0450998 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number393611000,393610100
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Quartz wool, coarse
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Quarzwolle >