Spezifikation
Menge | 10 g |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Filterhilfe |
Material | Quarz |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0465304 | Analysenzertifikat | 19/08/2024 | 393611000,393610100 |
A0461359 | Analysenzertifikat | 31/03/2024 | 393611000,393610100 |
A0455167 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 393611000,393610100 |
A0450998 | Analysenzertifikat | 02/05/2023 | 393611000,393610100 |
A0397091 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 393611000,393610100 |
Sicherheit und Handhabung
- Quartz wool, coarse
- Achtung
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.