Learn More
Hellma™ Quartz Suprasil Ultramikroküvette
714.59 CHF - 897.50 CHF
Spezifikation
Typ Ultra-Mikrozelle
Material Quartz Suprasil
Höhe (metrisch) 45 mm
Breite (metrisch) 12.5 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Typ Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11756204
Unterlagen ansehen
Hellma™
1052541540
Ultra-Mikrozelle 45 μl N/A N/A N/A
12594557
Unterlagen ansehen
Hellma™
1052101015-40
Ultra-Mikrozelle 5 μl
897.50 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Ultra-Mikrozelle
Quartz Suprasil
45 mm
12.5 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hellma™ Quartz Suprasil Ultramikroküvette