Learn More
Hellma™ Absorptionsküvetten
Dank ihrer Stabilität, maximalen Präzision und Zuverlässigkeit bei der Verwendung für Absorptionsmessungen eignen sich Hellma Küvetten hervorragend für eine Vielzahl von Bereichen im Labor.
Marke:  Hellma™ 104-002-10-20
Artikelnummer. 10008260
  • 114.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-08-2025
Beschreibung
  • Sehr hohe Temperaturstabilität und chemische Beständigkeit durch thermische Verklebung der einzelnen Komponenten
Spezifikation
Spezifikation
Micro Cells
0.7 mL
PTFE
2 mm
1 Each
320 to 2500 nm
12.5 mm
Klare Seitenwände und Sockel
Special Optical Glass
12.5 mm
With PTFE Lid
10 mm
45 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hellma™ Absorptionsküvetten > Capacity: 0.7mL; Clear sides and base