Learn More
Motic™ Ersatzlampe für Mikroskop
Zur Verwendung mit BA210/310 Mikroskopen. Motic™ Quarz-Halogenlampe erfordert 6 V/30 W.
Marke:  Motic™ 1101002400452
Artikelnummer. 15159404
  • 33.35 CHF / 1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit BA210/310 Mikroskopen
  • Quarzhalogen
  • 6V
  • 30 W
Bestellinformation
dimProductType
Spezifikation
Spezifikation
Quarzlampe
Je 1
30 w
BA210/310 Mikroskope
6 V
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Motic™ Ersatzlampe für Mikroskop > Produkttyp: Quarzlampe