Learn More
Bellingham Stanley™ EICHQUARZ 15°Z
Qualitativ hochwertige Quarz-Kontrollplatten zur Verifizierung von Polarimetern
Marke:  Bellingham Stanley™ 34-21
Artikelnummer. 11900108
  • 2235.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Bellingham und Stanley bieten eine Reihe von rückführbaren Kalibriermaterialien für die Überprüfung und Kalibrierung von Refraktometern an. AG-Flüssigkeiten und Kalibrieröle werden in Packungen mit 5 x 5 ml-Glasflaschen und einem UKAS-Kalibrierzeugnis geliefert, das die Werte bei 20 °C und 589.3 nm anzeigt. Diese zertifizierten Referenzmaterialien bieten eine ideale Lösung für Ihre Refraktometer-Kalibrierung. Quarz-Kontrollplatten (QCP) werden auch zur Überprüfung und Kalibrierung von Polarimetern angeboten und mit einem Konformitätszeugnis geliefert, das die Natrium-und NIR-Werte sowohl für Winkel- als auch für Zuckerwaagen anzeigt. Ein Thermoblock ist für die Verwendung mit Bellingham- und Stanley ADP-Polarimetern erhältlich. Der externe Temperatursensor ermöglicht den Quarztemperaturausgleich. QCPs sind optional mit UKAS-Kalibrierzeugnis mit PTB-Rückverfolgbarkeit erhältlich.
Für andere Temperaturen als 20 °C sind sowohl RI- als auch Brix-Werte auf der Website des Herstellers verfügbar.
RI- und Brix-Werte
  • Große Auswahl an Werten
  • 12 Monat gültig
  • UKAS-Kalibrierzeugnis
  • Rückführbar auf NIST und ICUMSA
Thermoblock zur Verwendung mit ADP/S auf Anfrage erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Quarz-Steuerplatte
Quarz
5,2 A
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Bellingham Stanley™ EICHQUARZ 15°Z >