Learn More
Bellingham Stanley™ Quartz Control Plate Sets
Bellingham Stanley™ offer convenient Quartz Control Plate (QCP) sets for verifying and calibrating polarimeters. QCPs are made to the highest standard and supplied with Certificates of Calibration.
3445.00 CHF - 5615.00 CHF
Spezifikation
Material Quarz
Zur Verwendung mit (Geräte) Polarimeter
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
15977945
Unterlagen ansehen
Bellingham Stanley™
34-39
QCP Full Set: 100°Z, 15°Z, -30°Z
5615.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16379125
Unterlagen ansehen
Bellingham Stanley™
34-30
QCP Set A: 100°Z, 15°Z
3445.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Convenient Quartz Control Plate (QCP) sets for verifying and calibrating polarimeters
  • Sets available with two or three optical rotation values
  • Inert with relatively low temperature co-efficient
  • Made to the highest standard and supplied with Certificate of Calibration showing traceability to PTB
  • UKAS certified
  • Optional thermal block may be used to provide mechanical contact with the instrument temperature sensor allowing the use of quartz temperature compensation
Spezifikation
Spezifikation
Quarz
Polarimeter
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bellingham Stanley™ Quartz Control Plate Sets