Learn More
Miele Professional™ Einsatz
Einsatz E 149 zur optimalen Aufnahme von 80 Reagenzgläsern, 16 x 105 mm
Marke: Miele Professional™ 3808800
861.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- geeignet für 80 Reagenzgläser (16 x 105 mm)
- 80 Fächer á 18 x 18 mm
- Die Maschenweite beträgt 8 x 8 mm
- Einschließlich Deckel
Spezifikation
Einsatz für Viertelsegment-Teströhrchen | |
Deckel | |
Je 1 |
80 Reagenzgläser bis zu 16 x 105 mm, für oberen Korb, unteren Korb | |
18 x 18mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Miele Professional™ Einsatz > Größe:18 x 18mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur