Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ Absolute Q™ Isolationspuffer
Der QuantStudio Absolute Q Isolationspuffer ist als Ergänzung zu den Materialien im QuantStudio Absolute Q MAP16 Plattenkit vorgesehen.
Marke: Applied Biosystems™ a52730
Beschreibung
- Der QuantStudio Absolute Q Isolierungspuffer ist eine Komponente des QuantStudio Absolute Q MAP16 Plattenkits (A52865)
- Dieser Puffer ist als Ergänzung zu den im Plattenkit enthaltenen Materialien für Kunden gedacht, die zusätzliche Materialien benötigen
- Zur Verwendung im QuantStudio Absolute Q Digital PCR System Workflow zur Unterstützung der Probenteilung in die Reaktionsbohrungen der MAP16-Platte
Spezifikation
Primer-Sonde | |
QuantStudio™ | |
Raumtemperatur | |
QuantStudio Absolute Q MAP16 Platte |
QuantStudio™ Absolute Q™ Digitales PCR-System | |
3 mL | |
Digitale PCR (dPCR) | |
3 ml |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.