Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio 7 PRO-Paket
Hervorragende Reproduzierbarkeit bei minimaler Variation zwischen verschiendenen Wells und verschiedenen Instrumenten. Das System wurde für höchste Anwenderfreundlichkeit entwickelt und bietet hohe Qualität, ausgezeichnete Zuverlässigkeit und optimale Benutzererfahrung für Forscher, die im Labor intelligenter arbeiten möchten.
144070.00 CHF - 145270.00 CHF
Spezifikation
Thermische Gleichmäßigkeit | 0,4 °C |
---|---|
Fassungsvermögen | 96 |
Displaytyp | Touchscreen |
Höhe (metrisch) | 54,7 cm |
Breite (metrisch) | 33,8 cm |
Produktcode | Marke | Inhalt und Lagerung | Gewährleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Inhalt und Lagerung | Gewährleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16277631
![]() |
Applied Biosystems™
A44289 |
Kein PC | 1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr Vor-Ort-Service (mit 1 geplanten Wartung) |
144070.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16297631
![]() |
Applied Biosystems™
A44291 |
PC/Laptop | 1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr Vor-Ort-Service (mit 1 geplanten Wartung) |
145270.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16217641
![]() |
Applied Biosystems™
A44293 |
PC (Tower) | 1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr Vor-Ort-Service (mit 1 geplanten Wartung) |
145270.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Einfacher und bequemer freihändiger Betrieb mit Gesichtsauthentifizierung und Sprachbefehlen
- Weniger Fehler und manuelle Eingaben mit intelligentem qPCR-Arbeitsablauf und TaqMan Array-Platten mit RFID
- Platzsparendes Format und unabhängiger Betrieb; Einrichtung, Start, Überwachung und Analyse direkt über den Touchscreen
- Beruhigende Sicherheit dank Smart Help; kontaktieren Sie den technischen Support direkt über den Touchscreen
- Geringere Ausfallzeiten dank intelligenter Fernwartung; zeigen Sie dem technischen Support für eine schnelle Lösung, wo das Problem liegt
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten mit leicht austauschbaren Blöcken und vier verschiedenen Blocktypen
- Erhöhte Produktivität durch Automatisierungskompatibilität für den 24/7-Betrieb
- Mit unserer cloudbasierten Plattform Connect können Sie jederzeit und überall auf Daten zugreifen, diese analysieren und teilen. Profitieren Sie vom Zugriff auf Echtzeit-Informationen, vom sicheren Datenspeicher und von der gemeinsamen Nutzung von Ergebnissen online.
- Überwachen Sie Experimente mit der Instrument Connect Überwachungs-App aus der Ferne
- Mit PC- und Mac-Betriebssystemen kompatible Design- und Analysesoftware
- Kompatibel mit über 8 Millionen TaqMan Assays für Experimente zur Genexpression, genetischen Variation, Genregulation oder Proteinexpression
Spezifikation
0,4 °C | |
Touchscreen | |
33,8 cm | |
52,5 cm | |
6,5 °C/Sek. | |
Strahlend weiße LED | |
5/6 Ziele | |
FAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5.5 | |
96-Well |
96 | |
54,7 cm | |
1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr Vor-Ort-Service (mit 1 geplanten Wartung) | |
4°bis 99,9 °C | |
QuantStudio 7 PRO | |
0,2 ml (96 Well) | |
CMOS-Technologie | |
38 kg |