Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio 6 PRO 0,2 ml, 96-Well Packung
GREENER_CHOICE
Das Applied Biosystems QuantStudio 6 Pro Echtzeit-PCR System liefert innovative intelligente Funktionen für den Echtzeit-PCR-Arbeitsablauf (qPCR) auf einer kompakten Stellfläche. Mit Gesichtserkennung, Sprachbefehlen, Smart Help, Multiplex-Funktion, motorisierten austauschbaren Blöcken, vereinfachten Arbeitsabläufen, intuitiver Software und großer kapazitiver Touchscreen-Oberfläche.
Marke:  Applied Biosystems™ A44292
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16207641
  • 115760.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Beschreibung
Das Applied Biosystems QuantStudio 6 PRO Echtzeit-PCR-System verfügt über alle Funktionen des QS6 FLEX Systems und über intelligente Funktionen für einen intelligenten, innovativen und fortschrittlichen Arbeitsablauf im Labor. Dazu gehören:
  • Gesichtserkennung, freihändiges Anmelden und Zugriff auf Ihr persönliches Profil
  • Freihändige Bedienung; Durchführen grundlegender Operationen mit Sprachbefehlen
  • Intelligenter RFID-Plattenablauf (Radio Frequency Identification); 2 integrierte RFID-Lesegeräte zur Erkennung und Dekodierung von Applied Biosystems™ TaqMan™ Smart Plates
  • Smart Help; Für eine schnellere, effizientere und effektivere Lösungsfindung bei Instrumenten- und Anwendungsproblemen
  • Smart Remote Support; Ein Echtzeit-Audio-/Video-Kollaborationstool und ein erweitertes Remote-Desktop-Support-Tool, das die Ausfallzeiten von Geräten von Tagen auf Minuten reduziert
  • Hervorragende Reproduzierbarkeit bei minimaler Variation zwischen verschiedenen Wells und Instrumenten.
  • Das System wurde für höchste Anwenderfreundlichkeit entwickelt und bietet hohe Qualität, ausgezeichnete Zuverlässigkeit und optimale Benutzererfahrung für Forscher, die im Labor intelligenter arbeiten möchten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PC (Tower)
96
54,7 cm
1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr Vor-Ort-Service (mit 1 geplanten Wartung)
4°bis 99,9 °C
QuantStudio 6 PRO
0,2 ml (96-Well)
CMOS-Technologie
38 kg
0,4 °C
Touchscreen
33,8 cm
52,5 cm
6,5 °C/Sek.
Strahlend weiße LED
5/6 Ziele
FAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5.5
96-Well
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ QuantStudio 6 PRO 0,2 ml, 96-Well Packung > PC:Tower-PC, Garantie:1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr Vor-Ort-Service (mit 1 geplanten Wartung)