Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Spectral Calibration Plate 1 (FAM™, VIC™, ROX™, TAMRA™, and SYBR™ dyes), 384-well
Diese Platte stellt die reinen Farbstoffspektren und Mehrkomponenten-Werte für FAM™, VIC™, ROX™, TAMRA™ und SYBR™ Farbstoffe auf Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 384-Well-Echtzeit-PCR-Systemen her.
Marke: Applied Biosystems™ A26334
Beschreibung
Diese Platte stellt die reinen Farbstoffspektren und Mehrkomponenten-Werte für FAM™, VIC™, ROX™, TAMRA™ und SYBR™ Farbstoffe auf Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 384-Well-Echtzeit-PCR-Systemen her. Es ermöglicht die gleichzeitige Durchführung mehrerer Farbstoffkalibrierungen in einer Platte, wodurch der Aufwand und die Zeit für die Farbstoffkalibrierung erheblich reduziert werden. Ausführliche Bedienungsanweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Geräts.
Spezifikation
384-well | |
FAM, ROX, TAMRA™, VIC, SYBR™ Green | |
Spektrenkalibrierungsplättchen | |
Trockeneis | |
384-well | |
qPCR |
Store at –20°C ± 5°C. |
|
QuantStudio™ 5 | |
Real Time PCR (qPCR) | |
1 plate | |
Spektralkalibrierung |