Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3/5 Spektralkalibrierungsplatte 1 (FAM™, VIC™, ROX™, SYBR™-Farbstoffe), 96-Well, 0,1 ml
Platte stellt die reinen Farbstoffspektren und Mehrkomponenten-Werte für FAM™, VIC™, ROX™ und SYBR™ Farbstoffe auf Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3 und 5 96-Well0.1 ml RT-PCR-Systemen her.
Marke:  Applied Biosystems™ A26336
Artikelnummer. 15830853
  • 365.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Es ermöglicht die gleichzeitige Durchführung mehrerer Farbstoffkalibrierungen in einer Platte, wodurch der Aufwand und die Zeit für die Farbstoffkalibrierung erheblich reduziert werden. Ausführliche Bedienungsanweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Geräts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
96-well, 0.1 mL
VIC
FAM™, QuantStudio™, ROX™, SYBR™, VIC™
Real Time PCR (qPCR)
1 plate
Spektralkalibrierung
Store at –20°C ± 5°C.
QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5
Spektrenkalibrierungsplättchen
Trockeneis
96-well, 0.1 mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2401206 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberA26336
Chargennummer2401208 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberA26336
Chargennummer2401209 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberA26336
Chargennummer2401210 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberA26336
Chargennummer2402211 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberA26336
Name des Produkts
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3/5 Spektralkalibrierungsplatte 1 (FAM™, VIC™, ROX™, SYBR™-Farbstoffe), 96-Well, 0,1 ml > QuantStudio™ 3/5 Spektralkalibrierungsplatte 1 (FAM™, VIC™, ROX™, SYBR™-Farbstoffe), 96-Well, 0,1 ml