Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3/5 10-Dye Spectral Calibration Kit, 96-well, 0.2 mL
Dieses Kit für die Kalibrierung mehrerer Farbstoffplatten ermöglicht die gleichzeitige Farbstoffkalibrierung in einzelnen Platten, wodurch der Aufwand und die Zeit für die Farbstoffkalibrierung erheblich reduziert werden.
Marke:  Applied Biosystems™ A26343
Artikelnummer. 15879824
  • 1168.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 27-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Dieses einfach zu verwendende Farbstoff-Kalibrierungskit erstellt die reinen Farbstoffspektren und Mehrkomponenten-Werte für FAM™, VIC™, ROX™, SYBR™, ABY™, JUN™, MUSTANG PURPLE™, TAMRA™, NED™ und Cy™5 Farbstoffe auf dem Applied Biosystems™ QuantStudio™3 und 5 96-Well 0.2-ml Echtzeit-PCR-Systemen.Dieses Kit für die Kalibrierung mehrerer Farbstoffplatten ermöglicht die gleichzeitige Farbstoffkalibrierung in einzelnen Platten, wodurch der Aufwand und die Zeit für die Farbstoffkalibrierung erheblich reduziert werden. Darüber hinaus verbessern die Formulierungen der Farbstoffe in Plate 2 die Ergebnisse durch Multiplexing, indem sie die Fluoreszenzspektren der jeweiligen Sonden, die in Ihren Echtzeit-PCR-Experimenten gefunden wurden, genauer darstellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
96-well, 0.2 mL
QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Pro, QuantStudio™ 6 Flex (Software version 1.6 or later), QuantStudio™ 7 Flex (Software version 1.6 or later)
Real Time PCR (qPCR)
0,2 ml
96-well, 0.2 mL
qPCR
• 96-Well, 0,2-ml-Spektralkalibrierungsplatte 1 (enthält FAM-, VIC-, ROX- und SYBR-Farbstoffe)
• 96-Well, 0,2-ml-Spektralkalibrierungsplatte 2 (enthält ABY-, JUN- und MUSTANG PURPLE-Farbstoffe)
• 96-Well, 0,2-ml-Spektralkalibrierungsplatte 3 (enthält Tamra-, NED- und Cy5-Farbstoffe)
Kit für Spektralkalibrierung
Trockeneis
1 Kit
Niedrig
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3/5 10-Dye Spectral Calibration Kit, 96-well, 0.2 mL > 1 Kit