Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 12K Flex Real-Time PCR Software
QuantStudio™ 12K Flex-Software unterstützt das QuantStudio™ 12K Flex Real-Time-PCR-System
Marke: Applied Biosystems™ 4472048
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- QuantStudio™ 12K Flex Software unterstützt das QuantStudio™ 12K Flex Real-Time-PCR-System.
- Die Software ermöglicht es dem Benutzer, Experimente zu öffnen und zu analysieren, die mit dem QuantStudio™ 12K Flex Real-Time-PCR-System erstellt wurden.
- Die Software ermöglicht es dem Anwender auch, Experimente einzurichten, Experimente an das Gerät zu senden, den Temperaturwechselprozess im Gerät zu steuern, Daten zu erfassen und die erfassten Daten zu analysieren, und das alles integrierte und rationalisiert.
- Diese Konfiguration enthält ein Lizenz-Kit mit 10 Lizenzschlüsseln für 10 Benutzer. Laden Sie sich das Softwareinstallationsprogramm herunter (für die Nutzung ist ein Lizenzschlüssel erforderlich)
- Die QuantStudio™ Systemstartseite ermöglicht das Starten von Analyseanwendungen aus der Anwendung heraus
- Neue Sample Tracker-Software für OpenArray™ Platten
- Einfache Einrichtung von Experimenten für Anfänger und Fortgeschrittene für 384-Well- und OpenArray™ Blöcke
- Anpassbare optische Filterauswahl für komplexere Anwendungen, wie beispielsweise Multiplexing
- Einrichtung von QuickStart, damit Sie sofort einen Lauf starten und Platteninformationen später eingeben können
- Möglichkeit, bis zu vier OpenArray™ Plattenexperimente gleichzeitig auszuführen
- Die Echtzeitüberwachung von Amplifikationskurven ermöglicht es, sich den Fortschritt eines Laufs anzeigen zu lassen (kann auch von einem Remote-PC aus betrachtet werden)
- Automatischer Ausgangswert und automatischer Schwellenwert für eine vereinfachte Datenanalyse
- Alternative Methode für die Datenanalyse mit einer CT-Aufrufmethode ohne Schwellenwert
- Mehrfach-Plots-Ansicht für die gleichzeitige Bewertung von Daten aus vier Perspektiven
- Automatisierte SNP-Genotypanrufe mit intuitiver grafischer Ausgabe und Qualitätswertzuweisung
- Fehlersuchfahnen, die Ihnen bei der Diagnose und Lösung problematischer Experimente helfen
- Tooltips zur einfachen Identifizierung von Probenwells bei der Anzeige von Amplifikationskurven oder SNP-Genotypisierungsplots
- E-Mail-Benachrichtigungen, die Sie erhalten, wenn ein Lauf gestartet oder beendet wurde
- Einfache Funktion zum Ausschneiden und Einfügen
- Einfacher Export in Microsoft™ PowerPoint™ Software, Excel™ Software oder direkt als .JPEG-Datei
Spezifikation
Echtzeit-PCR-Datenanalyse | |
QuantStudio™ 12k Flex | |
Windows 7 (32-Bit) | |
10 seats |
PCR-Management, QuantStudio™ 12K Flex RTPCR-System | |
10 Plätze | |
QuantStudio™ |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 12K Flex Real-Time PCR Software > 10 Plätze