Learn More
Macherey-Nagel™ Quantofix™-Teststreifen
Schnelle, einfache Analysen vor Ort. Die Macherey-Nagel™ Quantofix™ Teststreifen sind einsatzbereit semiquantitative Tests, die je nach Konzentration des Analyten in der Probe die Farbe ändern. Lesen Sie die Ergebnisse mit der Farbskala oder mit dem Quantofix™ Relax ab.
Marke:  Macherey-Nagel™ 91341
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11807073
  • 52.40 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
Schnelle, einfache Analysen vor Ort.Die Macherey-Nagel™ Quantofix™ Teststreifen sind einsatzbereit semiquantitative Tests, die je nach Konzentration des Analyten in der Probe die Farbe ändern.Lesen Sie die Ergebnisse mit der Farbskala oder mit dem Quantofix™ Relax ab.
Quantofix™ Teststreifen erfüllen alle Anforderungen eines modernen Schnelltests. Analyseprofis und Gelegenheitstester schätzen die Teststreifen für die schnelle und einfache Analyse direkt am Ermittlungspunkt. Häufig werden diese Tests verwendet, um schnell zu prüfen, ob wichtige Parameter im gewünschten Bereich liegen. Sie liefern ein sofortiges Ergebnis und ermöglichen so eine schnelle Reaktion.
  • Schnell
    • Einfach eintauchen und ablesen
    • Ergebnisse innerhalb von Sekunden
    • Gebrauchsfertig
  • Einfach
    • Keine Kalibrierung
    • Keine Wartung
    • Kein Zubehör
  • Zuverlässig
    • Trockenmittel im Stopfen für optimalen Schutz der Streifen vor Feuchtigkeit
    • Farbtabelle mit rückführbaren Standards bestätigt
    • Automatische Auswertung mit Quantofix™ Relax für sichere Dokumentation
Spezifikation
Spezifikation
CE für Desinfektionsmittel/medizinische Produkte
Peressigsäure 500
Streifen
Bestimmung von Peressigsäure
0, 50, 100, 200, 300, 400, 500 mg/l Peressigsäure
Gelb nach grün
Peressigsäure
Redoxreaktion
100 Packung
30 s
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Quantofix™-Teststreifen > Graduierungen: 0 bis 500 mg/l