Learn More
Macherey-Nagel™ QUANTOFIX Relax, Reflektionsphotometer für die Auswertung von
Reflectometer for evaluation of test strips. The QUANTOFIX Relax is the ideal device for the objective evaluation of our QUANTOFIX test strips.
Marke:  Macherey-Nagel™ 91346
Artikelnummer. 12753561
  • 1110.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Reflectometer for evaluation of test strips. The QUANTOFIX Relax is the ideal device for the objective evaluation of our QUANTOFIX test strips.
Spezifikation
Spezifikation
Temperaturbereich: 5 °C bis 40 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ QUANTOFIX Relax, Reflektionsphotometer für die Auswertung von > Temperaturbereich:5 bis 40 °C