Learn More
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Peroxide 1000 semi-quantitative Teststreifen
Zur schnellen und einfachen Bestimmung von Peroxidkonzentrationen in Lösungen. Macherey Nagel™ Quantofix™ Peroxide 1000-Teststreifen-Kits sind semi-quantitativ, vorkalibriert und enthalten alle erforderlichen Teile und Reagenzien.
Marke:  Macherey-Nagel™ 91333
Artikelnummer. 10233952
  • 62.85 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zur schnellen und einfachen Bestimmung von Peroxidkonzentrationen in Lösungen. Macherey Nagel™ Quantofix™ Peroxide 1000-Teststreifen-Kits sind semi-quantitativ, vorkalibriert und enthalten alle erforderlichen Teile und Reagenzien.
  • Gebrauchsfertig
  • Schnell: zuverlässige Ergebnisse innerhalb von 45 Sekunden
  • Gewährleistet eine optimale Desinfektion und überprüft die Wirksamkeit
  • Präzise: angepasste und mit zertifizierten Standardlösungen geprüfte Farbkarten
  • Haltbarkeitsdauer: 2.5 Jahre bei Lagerung unterhalb von 30 °C
Spezifikation
Spezifikation
Weiß bis braun
Peroxidbestimmung 1000
100/Packung
15 s
Streifen
0, 50, 150, 300, 500, 800, 1000 mg/l H2O2
30 °C
Semi-qualitative Teststreifen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Peroxide 1000 semi-quantitative Teststreifen > Farbindikator: Weiß bis braun