Learn More
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Peroxide 100 semi-quantitative Teststreifen
Zur schnellen und einfachen Bestimmung von Peroxidkonzentrationen in Lösungen. Macherey Nagel™ Quantofix™ Peroxide 100-Teststreifen-Kits sind semi-quantitativ, vorkalibriert und enthalten alle erforderlichen Teile und Reagenzien.
Marke:  Macherey-Nagel™ 91312
Artikelnummer. 10159960
  • 68.65 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
Zur schnellen und einfachen Bestimmung von Peroxidkonzentrationen in Lösungen.Macherey Nagel™ Quantofix™ Peroxide 100-Teststreifen-Kits sind semi-quantitativ, vorkalibriert und enthalten alle erforderlichen Teile und Reagenzien.
  • Gebrauchsfertig
  • Schnell: zuverlässige Ergebnisse innerhalb von 15 Sekunden
  • CE-Kennzeichnung, eignet sich für den Einsatz im Gesundheitswesen
  • Lässt sich in chemischen Labors zur Kontrolle organischer Lösungsmittel einsetzen.
  • Prüfen auf Restperoxid bei Reinigungsverfahren mit hochgradig wirksamen Desinfektionsmitteln
  • Präzise: angepasste und mit zertifizierten Standardlösungen geprüfte Farbkarten
  • Haltbarkeitsdauer: 2.5 Jahre, bei Raumtemperatur lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Weiß bis Blau
Peroxidbestimmung 100
100/Packung
15 s
Streifen
0, 1, 3, 10, 30, 100 mg/l H2O2
Raumtemperatur
Semi-qualitative Teststreifen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Peroxide 100 semi-quantitative Teststreifen > Farbindikator: Weiß bis Blau