Learn More
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Nitrat und Nitrit, Semi-quantitative Teststreifen
Zur schnellen und einfachen Bestimmung von Nitrat und Nitrit in Lösungen. Macherey Nagel™ Quantofix™ Nitrat- und Nitritteststreifen-Kits sind semi-quantitativ, vorkalibriert und enthalten alle erforderlichen Teile und Reagenzien.
Marke:  Macherey-Nagel™ 91313
Artikelnummer. 10384071
  • 42.65 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zur schnellen und einfachen Bestimmung von Nitrat und Nitrit in Lösungen.Macherey Nagel™ Quantofix™ Nitrat- und Nitritteststreifen-Kits sind semi-quantitativ, vorkalibriert und enthalten alle erforderlichen Teile und Reagenzien.
  • Schnell: zuverlässige Ergebnisse innerhalb einer Minute
  • Einfaches Verfahren: Eintauchen und Ablesen
  • Eignet sich hervorragend für den Einsatz in der Lebensmittel- und Agrarindustrie
  • Präzise: angepasste und mit zertifizierten Standardlösungen geprüfte Farbkarten
  • Haltbarkeitsdauer: 2.5 Jahre bei Lagerung unterhalb von 30 °C
Spezifikation
Spezifikation
Weiß nach rot/violett
Bestimmung von Nitrat und Nitrit
100/Packung
1 min
Streifen
0, 10, 25, 50, 100, 250, 500 mg/l NO3-(Nitrate), 0, 1, 5, 10, 20, 40, 80 mg/l NO2-(Nitrit)
30 °C
Semi-qualitative Teststreifen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Nitrat und Nitrit, Semi-quantitative Teststreifen > Farbindikator: Weiß nach rot/violett