Learn More
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Chlorid, Semi-quantitative Teststreifen
Zur schnellen und einfachen Bestimmung von Chlorid in Lösungen. Macherey Nagel™ Quantofix™ Chloridteststreifen-Kits sind semi-quantitativ, vorkalibriert und enthalten alle erforderlichen Teile und Reagenzien.
Marke:  Macherey-Nagel™ 91321
Artikelnummer. 10167430
  • 39.45 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Allows for the quick and easy determination of chloride in solutions. Macherey Nagel™ Quantofix™ Chloride Test Strip Kits are semi-quantitative, come pre-calibrated and contain all necessary equipment and reagents.
  • Gebrauchsfertig
  • Schnell: zuverlässige Ergebnisse innerhalb einer Minute
  • Präzise: angepasste und mit zertifizierten Standardlösungen geprüfte Farbkarten
  • Haltbarkeitsdauer: 2.5 Jahre; Zwischen 2 und 8 °C lagern
Spezifikation
Spezifikation
Braun bis gelb
Bestimmung von Chlorid
100/Packung
1 min
Streifen
0, 500, 1000, 1500, 2000, ≥ 3000 mg/l Cl-
Zwischen 2 und 8 °C lagern
Semi-qualitative Teststreifen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Chlorid, Semi-quantitative Teststreifen > Farbindikator: Braun bis gelb