Learn More
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Mouse Housekeeping Gene Panel, 10-plex
The QuantiGene Plex Mouse Housekeeping Gene Panel, 10-plex, enables measurement of the expression of relevant mouse housekeeper genes through the analysis of 10 RNA targets and biomarkers in a single well using Luminex xMAP technology in combination with branched DNA signal amplification.
1796.00 CHF - 14830.00 CHF
Spezifikation
Format 96-Well
Zur Verwendung mit (Anwendung) QuantiGene Gene Expression Assay
Zur Verwendung mit (Geräte) Luminex™ Instrument
Inhalt und Lagerung
Target-specific probe set and magnetic capture beads (premixed and ready to use).
Store probe set and capture beads at 4°C.
Do not freeze the capture beads, as they can be damaged if frozen.
Produktlinie QuantiGene™ Plex
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18725465
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
QGP-110-MSHKPANEL
1 Plate
1796.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
18715465
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
QGP-210-MSHKPANEL
3 Plates
5000.00 CHF
3 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
18735415
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
QGP-310-MSHKPANEL
10 Plates
14830.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
96-Well
Luminex™ Instrument
QuantiGene™ Plex
Nasseis
Purified RNA, cell/blood/FFPE lysates, tissue homogenates
Reference Genes
QuantiGene Gene Expression Assay
Target-specific probe set and magnetic capture beads (premixed and ready to use).
Store probe set and capture beads at 4°C.
Do not freeze the capture beads, as they can be damaged if frozen.
Multiplex-Panel
Maus
Fluoreszenz
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Mouse Housekeeping Gene Panel, 10-plex