Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC™ 6538™
Zur schnellen und genauen Bestimmung von Mikroorganismen anhand echter biologischer Organismen, die auf frischen, angereicherten mikrobiologischen Kulturmedien wachsen.
Marke: Thermo Scientific™ R4717016
1181.31 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC™ 6538™ wird als Film konservierter Mikroorganismen auf der Innenseite der Verschlusskappe einer Kunststoffampulle geliefert und ist bereit für die Rehydrierung und den Einsatz in der Qualitätskontrolle.
- Keine serielle Verdünnung erforderlich
- Liefert weniger als 100 Kolonie bildende Einheiten (CFUs) in einem einzelnen 0.1 ml Inokulum
- 10 Tests/rekonstituiertes Fläschchen; 100 Tests/Kit
- Bereit zur Rehydrierung
- Für den Einsatz bei Qualitätskontrollverfahren1
Enthält:
10 Ampullen mit konservierten Organismen und 10 Rehydrierungsampullen.
Spezifikation
6538TM* | |
Qualitätskontrollorganismus | |
Quantitative Qualitätskontrolle | |
100 Tests/Kit |
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC™ 6538™ | |
Kokken | |
100 Tests/Kit | |
FDA 209 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
*Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.