Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Escherichia coli ATCC™ 8739™
Zur schnellen und genauen Bestimmung von Mikroorganismen anhand echter biologischer Organismen, die auf frischen, angereicherten mikrobiologischen Kulturmedien wachsen.
Marke:  Thermo Scientific™ R4717085
Artikelnummer. 12976037
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Escherichia coli ATCC™ 8739™ wird als Film konservierter Mikroorganismen auf der Innenseite der Verschlusskappe einer Kunststoffampulle geliefert und ist bereit für die Rehydrierung und den Einsatz in der Qualitätskontrolle.
  • Keine serielle Verdünnung erforderlich
  • Liefert weniger als 100 Kolonie bildende Einheiten (CFUs) in einem einzelnen 0.1 ml Inokulum
  • 10 Tests/rekonstituiertes Fläschchen; 100 Tests/Kit
  • Bereit zur Rehydrierung
  • Für den Einsatz bei Qualitätskontrollverfahren
Enthält:
10 Ampullen mit konservierten Organismen und 10 Rehydrierungsampullen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
8739TM*
Quanti-Cult Plus
Gramnegative Stäbchen
100 Tests/Kit
Escherichia coli ATCC™ 8739™
Qualitätskontrollorganismus
Quantitative Qualitätskontrolle
100 Tests/Kit
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer264596 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/05/2025 Catalog Number
Chargennummer262954 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2025 Catalog NumberR4717085
Chargennummer253979 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/05/2025 Catalog NumberR4717085
Chargennummer247549 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/04/2025 Catalog NumberR4717085
Chargennummer242653 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2025 Catalog NumberR4717085
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Escherichia coli ATCC™ 8739™ > Escherichia coli ATCC 8739; 100 Tests/Kit
*Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.