Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Escherichia coli ATCC™ 25922™
Zur schnellen und genauen Bestimmung von Mikroorganismen anhand echter biologischer Organismen, die auf frischen, angereicherten mikrobiologischen Kulturmedien wachsen.
Marke:  Thermo Scientific™ R4717050
1054.09 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12966037
  • 1145.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Beschreibung
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Escherichia coli ATCC™ 25922™ wird als Film konservierter Mikroorganismen auf der Innenseite der Verschlusskappe einer Kunststoffampulle geliefert.
  • Keine serielle Verdünnung erforderlich
  • Zur Abgabe <100 colony forming units (CFUs) in a single 0.1mL inoculum
  • 10 Tests/rekonstituiertes Fläschchen; 100 Tests/Kit
  • Bereit zur Rehydrierung
  • Für den Einsatz bei Qualitätskontrollverfahren
Enthält:
10 Ampullen mit konservierten Organismen und 10 Rehydrierungsampullen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Escherichia-Arten
Escherichia coli ATCC™ 25922™
Escherichia-Arten
Quantitative Qualitätskontrolle
FDA-Stamm Seattle 1946; DSM 1103; NCIB 12210
25922™*
Quanti-Cult Plus
Gramnegative Stäbchen
10 Packung
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer265022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/06/2025 Catalog Number
Chargennummer228704 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/02/2025 Catalog NumberR4717050
Chargennummer189622 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog NumberR4717050
Chargennummer141369 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/07/2024 Catalog NumberR4717050
Chargennummer539530 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2024 Catalog NumberR4717050
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Escherichia coli ATCC™ 25922™ > Escherichia coli; ATCC: 25922; Quanti-Cult Plus
*Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.