Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Clostridium sporogenes ATCC™ 19404™
Identifizieren Sie Mikroorganismen schnell und präzise anhand echter biologischer Organismen, die auf frischen, angereicherten mikrobiologischen Kulturmedien wachsen.
Marke:  Thermo Scientific™ R4711700
1204.19 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13137876
  • 1385.00 CHF / 10 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Clostridium sporogenes ATCC™ 19404™ wird als Film konservierter Mikroorganismen auf der Innenseite der Kappe auf einem Kunststofffläschchen geliefert.
  • Keine serielle Verdünnung erforderlich
  • Liefert < 100 koloniebildende Einheiten (KBE) in einem einzelnen 0,1 ml-Inokulum
  • Bereit zur Rehydrierung
  • Für den Einsatz bei Qualitätskontrollverfahren
Bestellhinweis:
Wird mit 10 Fläschchen mit konserviertem Organismus geliefert und enthält 10 Rehydrierungsfläschchen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
19404TM*
Quanti-Cult Plus
Anaerobier
100 Tests/Kit
Clostridium sporogenes ATCC™ 19404™
Qualitätskontrollorganismus
Quantitative Qualitätskontrolle
100 Tests/Kit
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer247536 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/04/2025 Catalog NumberR4711700
Chargennummer188121 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/11/2024 Catalog NumberR4711700
Chargennummer148118 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/08/2024 Catalog NumberR4711700
Chargennummer736619 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog NumberR4711700
Chargennummer458900 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog NumberR4711700
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    5
    Stunden
    1
    Minuten
    40
    Sekunden
    15
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Clostridium sporogenes ATCC™ 19404™ > Clostridium sporogenes ATCC 19404
*Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.