Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Aspergillus brasiliensis ATCC™ 16404™
Identifizieren Sie Mikroorganismen schnell und präzise anhand echter biologischer Organismen, die auf frischen, angereicherten mikrobiologischen Kulturmedien wachsen.
Marke:  Thermo Scientific™ R4711100
1204.18 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12965993
  • 1585.00 CHF / 10 Tests
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 10 Fläschchen (100 Tests)
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Aspergillus brasiliensis ATCC™ 16404™ wird als Film konservierter Mikroorganismen auf der Innenseite der Verschlusskappe einer Kunststoffampulle geliefert.
  • Keine serielle Verdünnung erforderlich
  • Liefert < 100 koloniebildende Einheiten (CFUs) in einem einzelnen 0,1 ml-Inokulum
  • 10 Tests/rekonstituiertes Röhrchen, 100 Tests/Kit
  • Bereit zur Rehydrierung
  • Für den Einsatz bei Qualitätskontrollverfahren
Inhalt:
10 Röhrchen mit konservierten Organismen und 10 Rehydrierungsröhrchen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
16404TM*
Quanti-Cult Plus
Pilze
100 Tests (je 10 Fläschchen x 10 Tests)
WLRI 034(120) [CBS 733.88, DSM 1387, DSM 1988, IFO 9455, IMI 149007, NCPF 2275]
Aspergillus brasiliensis ATCC™ 16404™
Qualitätskontrollorganismus
Quantitative Qualitätskontrolle
100 Tests/Kit
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer249245 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/05/2025 Catalog NumberR4711100
Chargennummer249246 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/04/2025 Catalog NumberR4711100
Chargennummer247538 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2025 Catalog NumberR4711100
Chargennummer242622 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/03/2025 Catalog NumberR4711100
Chargennummer228702 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2025 Catalog NumberR4711100
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Aspergillus brasiliensis ATCC™ 16404™ > Aspergillus brasiliensis ATCC 16404
*Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.