Learn More
Thermo Scientific™ QuantaBlu™ Fluorogenes Peroxidase-Substrat-Kit
Durchführung gestoppter, nicht gestoppter und kinetischer Assays mit diesem löslichen fluorogenen (chemifluoreszierenden) Peroxidase-Substrat für ELISA.
Marke:  Thermo Scientific™ 15169
410.68 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10063933
  • 616.00 CHF / 1 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ QuantaBlu Fluorogenes Peroxidasesubstrat ist ein lösliches fluorogenes (chemofluoreszierendes) Substrat zum Nachweis von Peroxidase-Aktivität in ELISA-Verfahren.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Bei Vorhandensein von aktiver Peroxidase erzeugt die Arbeitslösung mit QuantabBlu-Substrat ein blau fluoreszierendes Produkt, das durch fluorimetrische Analysen in Mikrotiterplatten oder Küvetten quantifiziert werden kann. Der große dynamische Bereich des fluorimetriebasierten Nachweisverfahrens überwindet die Einschränkungen, die durch Messung kolorimetrischer Substrate per Spektralphotometrie entstehen. Das blau fluoreszierende Produkt ist nicht lichtempfindlich und vor Photobleichung geschützt. QuantaBlu Fluorogenes Peroxidasesubstrat ist stabil, hochempfindlich, erzeugt ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis und bietet einen breiten dynamischen Nachweisbereich für die Peroxidaseaktivität. Das Substrat ist flexibel einsetzbar und kann für gestoppte, nicht gestoppte und kinetische Assays verwendet werden. Die Inkubation für gestoppte und nicht gestoppte Assays kann zwischen 5 und 90 Minuten bei Raumtemperatur (RT) oder 37°C durchgeführt werden. QuantaBlu NS/K Substratformulierungen sind in roboterbasierte Assays integrierbar und wurden für Assays konzipiert, die nicht gestoppt werden müssen.
Besondere Merkmale:
  • Empfindlicher als Substrate wie TMB, OPD oder ABTS
  • Flexibler Einsatz in gestoppten, nicht gestoppten oder kinetischen Assays möglich
  • Weiter dynamischer Bereich (4 log-Peroxidase-Konzentrationsbereich)
  • Ausgezeichnete Stabilität – Arbeitslösung ist 24 Stunden lang stabil
  • Hohe Stokes-Verschiebung; Anregungs-/Emissionsmaximum 325 nm/420 nm (Bereich 315-345/370-460)
  • Keine Photobleichung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
QuantaBlu fluorogenes Peroxidase-Substrat
550 mL
QuantaBlu™
HRP (Meerrettich-Peroxidase)
ELISA-Substrat
Fluoreszent
Chemisches Substrat
Ausreichend für: 275 ml von 1X-Arbeitslösung (2750 Wells bei 100 µl pro Well)
• QuantaBlu Substratlösung, 250 ml
• QuantaBlu Peroxidlösung, 30 ml
• QuantaBlu Stopperlösung, 275 ml
Bei 4 °C lagern.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ QuantaBlu™ Fluorogenes Peroxidase-Substrat-Kit > QuantaBlu Peroxidase-Substrat mit Stopplösung