Learn More
Invitrogen™ Quant-iT™ OliGreen™ ssDNA Assay Kit and Quant-iT OliGreen ssDNA Reagent
Quant-iT™ OliGreen ssDNA Assay-Kit und Quant-iT OliGreen ssDNA Reagenz enthalten einen ultraempfindlichen, grün-fluoreszierenden Nukleinsäure-Farbstoff zur Quantifizierung von Oligonukleotiden und einsträngiger DNA (ssDNA) in Lösung.
1414.00 CHF - 1568.00 CHF
Spezifikation
Nachweisverfahren | Fluoreszenz |
---|---|
Anregung/Emission | 500/525 |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikrotiterplatten-Lesegerät |
Anzahl Reaktionen | 200 Assays (2 ml Assay-Volumen) |
Bestimmungsbereich | 200 pg bis 2 μg |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Bestimmungsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Bestimmungsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10492152
|
Invitrogen™
O11492 |
Quant-iT OliGreen ssDNA-Kit | 200 pg bis 2 μg |
1568.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10729443
|
Invitrogen™
O7582 |
Quant-iT OLIGREEN ssDNA Reagenz | 200 pg bis 2 μg |
1414.00 CHF
1 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Quantifizieren Sie ssDNA einfach mit dem Quant-iT OliGreen ssDNA Assay-Kit und Reagenz. Dieses Assay-Kit und Reagenz ermöglichen eine empfindliche Quantifizierung einzelsträngiger DNA, ohne dass eine hochkonzentrierte Probe erforderlich ist. Mit dem Assay-Kit oder dem Quant-iT OliGreen ssDNA Reagenz können bereits 100 pg/ml quantifiziert werden.
Mit Quant-iT OliGreen ssDNA Assay-Kit und Quant-iT OliGreen ssDNA Reagenz können Sie ssDNA und andere Oligonukleotide präzise und ohne die Notwendigkeit einer hochkonzentrierten Probe quantifizieren. Das Quant-iT OliGreen ssDNA Assay-Kit enthält einen ultrasensitiven, grün fluoreszierenden Nukleinsäure-Farbstoff zur Quantifizierung von Oligonukleotiden und einsträngiger DNA (ssDNA) in Lösung. Quantifizierung von nur 100 pg/ml Oligonukleotid oder ssDNA (200 pg in einem 2 ml-Assay-Volumen) mit einem Standard-Spektrofluorometer und Fluorescein-Anregungs- und -Emissionswellenlängen.Das OliGreen ssDNA Assay-Kit enthält neben dem Farbstoff auch Puffer und einen Oligonukleotid-Standard. Das OliGreen Reagenz ist auch als eigenständiges Quant-iT OliGreen ssDNA Reagenz erhältlich.
Spezifikation
Fluoreszenz | |
Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
200 pg bis 2 μg | |
Raumtemperatur |
500/525 | |
200 Assays (2 ml Assay-Volumen) | |
OLIGREEN, Quant-iT |