Learn More
Invitrogen™ Quant-iT™ OliGreen™ ssDNA Assay Kit and Quant-iT OliGreen ssDNA Reagent
Quant-iT™ OliGreen ssDNA Assay-Kit und Quant-iT OliGreen ssDNA Reagenz enthalten einen ultraempfindlichen, grün-fluoreszierenden Nukleinsäure-Farbstoff zur Quantifizierung von Oligonukleotiden und einsträngiger DNA (ssDNA) in Lösung.
Marke: Invitrogen™ O7582
Beschreibung
Quantifizieren Sie ssDNA einfach mit dem Quant-iT OliGreen ssDNA Assay-Kit und Reagenz. Dieses Assay-Kit und Reagenz ermöglichen eine empfindliche Quantifizierung einzelsträngiger DNA, ohne dass eine hochkonzentrierte Probe erforderlich ist. Mit dem Assay-Kit oder dem Quant-iT OliGreen ssDNA Reagenz können bereits 100 pg/ml quantifiziert werden.
Mit dem Quant-iT OliGreen ssDNA Assay-Kit und Quant-iT OliGreen ssDNA Reagenz können Sie ssDNA und andere Oligonukleotide präzise und ohne die Notwendigkeit einer hochkonzentrierten Probe quantifizieren. Quant-iT OliGreen ssDNA Assay-Kits enthalten einen ultrasensitiven, grün fluoreszierenden Nukleinsäure-Farbstoff zur Quantifizierung von Oligonukleotiden und einsträngiger DNA (ssDNA) in Lösung. Das Quant-iT™ OliGreen™ ssDNA Assay Reagenz ermöglicht es Forschern, mit einem Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät unter Anregung von Fluorescein und Verwendung von Emissionswellenlängen bis zu 1 ng/ml Oligonukleotid oder ssDNA (Assay-Volumen: 200 pg in einem 200 µl) zu quantifizieren. Diese Empfindlichkeit übertrifft die mit Absorptionsmethoden erzielte um das 10.000-fache.Neben dem Farbstoff enthält das OliGreen ssDNA Assay-Kit Puffer und einen Oligonukleotid-Standard. Das OliGreen Reagenz ist auch als eigenständiges Quant-iT OliGreen ssDNA Reagenz erhältlich.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Fluoreszenz | |
Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
200 pg bis 2 μg | |
Quant-iT OLIGREEN ssDNA Reagenz |
500/525 | |
200 Assays (2 ml Assay-Volumen) | |
OLIGREEN, Quant-iT | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.