Learn More
Qualitätskontrollstandards 21 für ICP, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke:  SPEX Certiprep QC-21-250
Artikelnummer. 11455938
  • 533.00 CHF / 250 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Qualitätskontrollstandard 21
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
5.0, 0.9, 92.99, 0.9, 0.01, 0.01
AS, Be, Ca
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
As, Be, Ca
250 ml
Standard 21
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
87-69-4, 7440-02-0, 7439-96-5, 7697-37-2, 7664-39-3, 108-88-3
AA, ICP
Certified Reference Material
5 % HNO3/tr Weins. Säure/tr. HF
Assurance
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Qualitätskontrollstandards 21 für ICP, SPEX CertiPrep™ > 250 ml; dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Produkt nur für den Laborgebrauch