Learn More
Sampling Systems™ Qualitätskontrollen-PharmaLabels
Etiketten für mittelfeste Haftung mit einem von der FDA zugelassenen Spezialkleber. Sampling Systems™ Quality Control PharmaLabels zur Qualitätskontrolle sind ideal für Anwendungen, bei denen der Klebstoff mit dem Produkt in Berührung kommen könnte.
Marke:  Sampling Systems™ 8220P-01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15809501
  • 63.50 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Beschreibung
  • Mittelfester Klebstoff
  • Großer Schreibbereich
  • Jede Rolle einzeln verpackt
  • FDA-akzeptabler Klebstoff (CFR 175.105)
  • Ideal für Anwendungen, bei denen der Klebstoff mit dem Produkt in Berührung kommen kann
Spezifikation
Spezifikation
CFR 175,105
Rot
PharmaLabel
500/Packung
95 x 95 mm
Kleber in Lebensmittelqualität
Papier
Qualitätskontrolle
-40 bis +70 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Qualitätskontrollen-PharmaLabels > Farbe: Rot