Learn More
Socorex™ Qualitix™ Sterilisationstablett aus Papier
Die Qualitix™ Sterilisationstabletts aus Papier gelten als vorteilhafter Ersatz von Edelstahltabletts und sind vollständig autoklavierbar durch EO, Dampf oder Gammabestrahlung.
Marke: Socorex™ 3220.1526
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Steifes medizinisches PE-beschichtetes Papier
- Vorteilhaft beim Austausch von Edelstahl-Tabletts
- Einheitsgröße für die meisten Geräte
- Geeignet für die Sterilisation mittels EO, Dampf und Gammabestrahlung
- Geeignet für die alleinige Verwendung oder in Kombination mit Qualitix™ Sterilisationsbeuteln
- Konformität mit ISO 14971, ISO 11135, ISO 17665-06, CE-Standard
Spezifikation
Sterilisationstablett | |
Normenkonform zu ISO 14971, ISO 11135, ISO 17665-06, CE | |
Ja | |
Autoklav, EO oder Gammabestrahlung | |
PE medizinisches beschichtetes Papier | |
500 | |
150 x 265 x 15 mm | |
265 mm | |
150 mm | |
15 mm |
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Sterilisation | |
Nur Papiertablett | |
Unsteril | |
50 | |
10,5 in. | |
6 in. | |
0,6 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Socorex™ Qualitix™ Sterilisationstablett aus Papier > Autoklav oder EO oder Gammabestrahlung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur