Learn More
Socorex™ Qualitips Autoklavierboxen
Marke:  Socorex™ 312.10ER
Artikelnummer. 11771248
  • 61.55 CHF / 4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Spezifikation
Macro Tip 10 mL
Gehäuse 4Pack
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Socorex™ Qualitips Autoklavierboxen > Für 10 ml-Spitze; Menge:4/Packung