Learn More
Sartorius Qualitative Filter Paper Discs
These Qualitative Filter Papers are especially suitable for qualitative analyses, analytical purposes and routine analyses that require a low ash content.
Marke: Sartorius FT-3-206-320
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Technische Daten:
- Hergestellt aus Baumwolllintern
- Geringer Stickstoff- und Nitratgehalt
- Aschegehalt ≤ 0,06 %
- Gewicht: 87 g/cm2
- Stärke: 0,18 mm
- Keine Zusätze, wie z.B. Nassverfestigungs
- Anwendungsbeispiele:
- Bestimmung des Stickstoffgehalts in Böden
- Malzfiltration gemäß EBC-Standards
Spezifikation
84 g/cm2 | |
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff | |
Grße Pore, lockere Struktur | |
12,6 in. | |
Zertifizierte Qualität |
Scheiben | |
12 bis 15 μm | |
1288 | |
320 mm |