Learn More
Sartorius Qualitative Filter Paper Discs
These Qualitative Filter Papers are especially suitable for qualitative analyses, analytical purposes and routine analyses that require a low ash content.
Marke:  Sartorius FT-3-205-047
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15912890
  • 10.80 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 16-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Technische Daten:
    • Hergestellt aus Baumwolllintern
    • Geringer Stickstoff- und Nitratgehalt
    • Aschegehalt ≤ 0,06 %
    • Gewicht: 87 g/cm2
    • Stärke: 0,18 mm
    • Keine Zusätze, wie z.B. Nassverfestigungs
    • Anwendungsbeispiele:
      • Bestimmung des Stickstoffgehalts in Böden
      • Malzfiltration gemäß EBC-Standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
87 g/cm2
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff
292
1,9 in.
Zertifizierte Qualität
Filterpapier für qualitative Analysen
5 bis 8 μm
0,18 mm
47 mm