Learn More
BINDER™ Qualifizierungsdokumente IQ/OQ/PQ
Qualification documents - IQ/OQ/PQ documents – supporting documents for validation performed by customers, according to customer requirements, PQ section added to qualification folder IQ/OQ; parameters: temperature, CO2, O2 – or pressure, depending on unit.
Marke:  BINDER™ 7007-0006
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16464009
  • 2415.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Parameter je nach Gerät
  • Lieferbar als gedrucktes Dokument in einem Ordner oder als PDF-Dokument
Spezifikation
Spezifikation
BINDER Kammern (Serien KBF, KBF-S, KMF, MKF, MKFT)
Auf Anfrage
IQ/OQ/PQ mit Ausfüllen der Dokumente
Qualifizierungsdokumente – Druckexemplar im Ordner, IQ/OQ/PQ-Dokumente – Begleitdokumente zu vom Kunden vorgenommenen Validierungen, entsprechend den Vorgaben des Kunden, IQ/OQ-Qualifizierungsordner um Abschnitt PQ ergänzt, Parameter: Temperatur und Feuchte
IQ/OQ-Dokumentation (Gedruckte Ausgabe)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
BINDER™ Qualifizierungsdokumente IQ/OQ/PQ > IQ/OQ/PQ; Version: gedrucktes Dokument in Ordner; Parameter: Temperatur- und Feuchtigkeitswerte