Learn More
BINDER™ Dokumentation für eine Qualifizierung (IQ/OQ)
Qualification documents - Digital in PDF format, IQ/OQ documents – supporting documents for validation performed by customers, consisting of: IQ/OQ checklists including calibration guide and comprehensive unit documentation.
Marke:  BINDER™ 7057-0002
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16494009
  • 1255.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Parameter je nach Gerät
  • Lieferbar als gedrucktes Dokument in einem Ordner oder als PDF-Dokument
Spezifikation
Spezifikation
BINDER Kammern (Serien KBF, KBF-S, KMF, MKF, MKFT)
IQ/OQ-Dokumentation (PDF)
IQ/OQ/PQ mit Ausfüllen der Dokumente
Qualifizierungsdokumente – Digital im PDF-Format, IQ/OQ-Dokumente – Begleitdokumente zu vom Kunden vorgenommenen Validierungen, bestehend aus: IQ/OQ-Checklisten mit Kalibrierleitfaden und umfassender Gerätedokumentation, Parameter: Werte zu Temperatur und Feuchte
BINDER Kammern
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
BINDER™ Dokumentation für eine Qualifizierung (IQ/OQ) > BINDER Serie KBF, KBF-S, KMF, MKF, MKFT