Learn More
Hellma™ QS-Quarz Suprasil Mikro-Absorptionszellen
Zur Aufnahme von Proben für spektroskopische Experimente und optische Analysen konzipiert. Die Hellma™ Suprasil™ Quarz-Absorptions-Mikroküvetten aus Quarz werden entweder mit einem Deckel oder einer PTFE-Kappe geliefert, um die Verdunstung zu begrenzen.
193.00 CHF - 1180.00 CHF
Spezifikation
Typ Makroabsorptionszelle
Material QS-Quarz Suprasil
Innenbreite (metrisch) 9.5 mm
Wavelength Range 200 bis 2500 nm
Höhe (metrisch) 45 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
13227019
Unterlagen ansehen
Hellma™
100-50-40
17,500 μl
339.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10028190
Unterlagen ansehen
Hellma™
100-40-40
14,000 μL
253.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10100591
Unterlagen ansehen
Hellma™
100-20-40
7000 μl
193.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11757263
Unterlagen ansehen
Hellma™
100-20-40
7000 μl Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11711764
Unterlagen ansehen
Hellma™
100-100-40
35.000 μl Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Behält die Form auch bei hohen Temperaturen bis ca. 1000 °C bei.
  • 80 % Transmission von 320 bis 2500 nm
Spezifikation
Spezifikation
Makroabsorptionszelle
9.5 mm
45 mm
QS-Quarz Suprasil
200 bis 2500 nm
12,5mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hellma™ QS-Quarz Suprasil Mikro-Absorptionszellen