Learn More
Swann-Morton™ Qlicksmart SnapIT Personal, regulärer, blauer Ampullenöffner
Sicherere Methode zum Öffnen von Glasampullen und zur Vermeidung von schmerzhaften und gefährlichen Verletzungen durch scharfe Gegenstände.
Marke:  Swann-Morton™ SN-01R
Artikelnummer. 15661464
  • 61.10 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Beschreibung
  • Dieser einfach anzuwendende Mehrzweck-Ampullenöffner hilft, Schnittverletzungen zu vermeiden, die beim Öffnen von Ampullen mit der Hand auftreten können.
  • Das Öffnen von Ampullen ist besonders risikoreich. 26 % der Verletzungen durch Nadelstiche und spitze Gegenstände (NSIs) entstehen durch das Öffnen einer Ampulle oder durch defekte Ampullen.
  • Das Gerät wurde von einer examinierten Krankenschwester in Rockhampton, Qld, Australien, erfunden, die erkannte, dass jedes Jahr Millionen von manipulationssicheren Glasampullen mit Pharmazeutika im Gesundheitswesen und in Praxen verwendet werden.
  • Die praktischen Vorteile sind klar, aber die Verletzungsraten waren schon immer signifikant.
  • Setzen Sie einfach den Deckel der Ampulle in das Mehrzweck-Snap-It ein und prüfen Sie, ob die Größe stimmt.
  • Wenn ein Punkt auf der Ampulle vorhanden ist, richten Sie diesen an dem Punkt auf dem Snap-It aus.
  • Drücken Sie es von Ihrem Körper weg, um die Ampulle zu öffnen.
  • Anschließend können Sie den Deckel der Glasampulle direkt in einen Behälter für scharfe Gegenstände werfen.
  • Es gibt sowohl persönliche als auch fahrbare Ausführungen im Sortiment:
    • Wagenausführung: Für den Einsatz im Team mit einer flachen Seite, sodass sie auf einer Arbeitsfläche oder auf einem Rollwagen liegen kann, ohne wegrollen zu müssen - perfekt für Bereiche der Medikamentenvorbereitung im Krankenhaus.
    • Taschenausführung: Eloxiertes Aluminium für den persönlichen Gebrauch an einem Schlüsselring, der an einem Band aufgehängt oder in der Tasche aufbewahrt wird.
    • Lite-Ausführung: Aus stabilem, kostengünstigem Kunststoff.
  • Snap-It mit normaler Größe kann mit Ampullen von 1-2 ml, 5-10 ml und 10-15 ml, die große Wagenausführung kann mit Ampullen von 5-10 ml und 20-25 ml verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Ampullenöffner
Eloxiertes Aluminium
Regular
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Swann-Morton™ Qlicksmart SnapIT Personal, regulärer, blauer Ampullenöffner > Persönlich, Normalgröße, blau