Learn More
Molecular Probes™ Qdot™ Incubation Buffer
Qdot™ Inkubationspuffer
Marke: Molecular Probes™ Q20001MP
240.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Qdot™ Inkubationspuffer -2 % BSA im 50 mM-Boratpuffer, pH 8,3, mit 0,05 % Natriumazid, ist identisch mit dem Inkubationspuffer (Komponente B), der in den Qdot™ ITK™ Streptavidin Conjugate Kitts enthalten ist.
Spezifikation
30 ml | |
Raumtemperatur | |
Qdot™ |
Im Kühlschrank lagern (2 – 8 °C). | |
Flüssig |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.