Learn More
QK-Standard 7A für Umweltanalysen, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
207.00 CHF - 343.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Qualitätskontrollstandard 7A
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Verfahren AA, ICP
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11405948
Unterlagen ansehen
SPEX Certiprep
QC-7A
125 ml
207.00 CHF
125 Milliliter
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11415948
Unterlagen ansehen
SPEX Certiprep
QC-7A-500
500 ml
343.00 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
K1000μg/ml
Si500μg/ml
Al100μg/ml
B100μg/ml
Ba100μg/ml
Na100μg/ml
Ag50 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spezifikation
Qualitätskontrollstandard 7A
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
5 % HNO3/Tr. HF
Komponenten in 5 % HNO3/tr. HF:
Al    •100 μg/ml
Ba    •100μ g/ml
B    •100 μg/ml
K    •1000μ g/ml
Si    •500 μg/ml
Ag    •50μ g/ml
Na    •100μ g/ml
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
AA, ICP
Certified Reference Material
Umwelt
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Produkt nur für den Laborgebrauch
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
QK-Standard 7A für Umweltanalysen, SPEX CertiPrep™