Learn More
QK-Standard 21 für Umweltanalysen, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
385.00 CHF - 672.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | ICP-Qualitätskontrollstandard 21 |
---|---|
Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
Concentration or Composition Notes | Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
Güte | Umwelt |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Jede Komponente bei 100 μg/ml in 5 % HNO3/tr. Weinsäure/tr. HF: Antimon Arsen Beryllium Cadmium Calcium Chrom Kobalt Kupfer Eisen Blei Lithium Magnesium Mangan Molybdän Nickel Selen Strontium Thallium Titan Vanadium Zink |
Includes: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11445938
|
SPEX Certiprep
QC-21 |
125 ml | N/A | |||||||
11465938
|
SPEX Certiprep
QC-21-500 |
500 ml |
672.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
As | 100μg/ml |
Be | 100μg/ml |
Ca | 100μg/ml |
Cd | 100μg/ml |
Co | 100μg/ml |
Cr | 100μg/ml |
Cu | 100μg/ml |
Fe | 100μg/ml |
Li | 100μg/ml |
Mg | 100μg/ml |
Mn | 100μg/ml |
Mo | 100μg/ml |
Ni | 100μg/ml |
Pb | 100μg/ml |
Sb | 100μg/ml |
Se | 100μg/ml |
Sr | 100μg/ml |
Ti | 100μg/ml |
Tl | 100μg/ml |
V | 100μg/ml |
Zn | 100 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
ICP-Qualitätskontrollstandard 21 | |
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. | |
Jede Komponente bei 100 μg/ml in 5 % HNO3/tr. Weinsäure/tr. HF: Antimon Arsen Beryllium Cadmium Calcium Chrom Kobalt Kupfer Eisen Blei Lithium Magnesium Mangan Molybdän Nickel Selen Strontium Thallium Titan Vanadium Zink |
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche | |
Umwelt |
Sicherheit und Handhabung
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
missing translation for 'dotInformation' : Gefährlich
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Produkt nur für den Laborgebrauch