Learn More
Grant Instruments™ QB Serie Metallblock-Heizsysteme, Precision, digital Artikelnummer.: 11480958
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Grant Instruments™ QB Serie Metallblock-Heizsysteme, Precision, digital
Artikelnummer. 11480958
380 mm, 100 mm, 390 mm, 4 Blocksystem
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
230 mm
280 mm
380 mm
Höhe (metrisch):
100 mm
100 mm
120 mm
Länge (metrisch):
240 mm
285 mm
390 mm
No. of Places:
1 Blocksystem
2 Blocksystem
4 Blocksystem
Artikelnummer. 11480958
Marke: Grant Instruments™ QBD4
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ausgezeichnete Temperaturkontrolle und maximale Flexibilität dank der großen Auswahl an austauschbaren Blöcken. Der Grant™ QB Digitale Präzisionstrockenblockheizsysteme vereinen hervorragende und einheitliche Temperaturkontrolle mit hochwertigem Design und großer Vielseitigkeit.
Ausgezeichnete Temperaturkontrolle und maximale Flexibilität dank der großen Auswahl an austauschbaren Blöcken.Der Grant™ QB Digitale Präzisionstrockenblockheizsysteme vereinen hervorragende und einheitliche Temperaturkontrolle mit hochwertigem Design und großer Vielseitigkeit.
  • Hochleistungsheizgerät für schnelles Aufheizen von -25 °C bis 100 °C in nur 15 Minuten.
  • Der einfach zu bedienender Rotor und zwei Tasten ermöglichen den Zugriff auf die interaktive Schnittstelle für eine schnelle und präzise Einrichtung und Verwendung
  • Übersichtliche Digitalanzeige – auch aus der Entfernung leicht ablesbar für sofortige Sicherheit
  • Komfortable Zeitschaltuhr mit akustischem Summer, zum Einstellen von Reaktions- und Funktionszeiten, z.B. verzögertes Ein- und Ausschalten des Heizgerätes
  • Eine große Auswahl an austauschbaren Blöcken ermöglicht es Ihnen, Probenröhrchen nach Belieben zu mischen und aufeinander abzustimmen. Das mitgelieferte Extraktionswerkzeug ermöglicht eine einfache und sichere Entnahme der Blöcke.
  • Eine optionale Sicherheitsabdeckung schützt die Proben vor Verschmutzung und den Anwender vor versehentlichem Kontakt mit heißen Blöcken
  • Der Übertemperaturschutz schützt Ihre Proben und Ihren Arbeitsplatz
  • Hochwertige, robuste Konstruktion aus optimiertem, kühlwandigem Aluminium und chemikalienbeständigem Kunststoff – langlebig auch in anspruchsvollen Umgebungen
  • Kompakte Standfläche zur optimalen Ausnutzung des Arbeitsplatzes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kammermaterial Aluminium
Material Chemikalienbeständiger Kunststoff
No. of Places 4 Blocksystem
Temperaturbereich (metrisch) 5 °C bis 130 °C
Typ Trockenbadblock
Temperaturstabilität 0.1° bei 37 °C
Temperaturgleichförmigkeit 0.1° bei 37 °C
Zeitschaltuhr 1 bis 999 min
Länge (metrisch) 390 mm
Breite (metrisch) 200 mm
Höhe (metrisch) 100 mm
Tiefe (metrisch) 380 mm
Spannung 120 oder 230 V
Wirkleistung 600 W
Name des Produkts
Grant Instruments™ QB Serie Metallblock-Heizsysteme, Precision, digital >