Learn More
Grant Instruments™ DIGITAL DRY BLOCK HEATER
Click to view available options
No. of Places:
2 Blocksystem
Beschreibung
- Temperaturbereich Umgebungstemperatur +5 °C bis 2000 °C, mit schneller Aufheizzeit
- Stabilität: ±0.1 ºC
- Gleichförmigkeit: ±0.1 ºC
- Drei programmierbare Temperatur-/Zeitsegmente plus Programmende
- Digitale Temperaturregelung für optimale Präzision
- Zahlreiche praktische Funktionen wie Alarme, Einzel- und Doppelpunktkalibrierung, programmierter Start/Stopp, 'Offset' für bekannte Temperaturschwankungen bei Proben und Auswahl an externen oder internen Sonden
- Enthält das Werkzeug zum Entfernen von Blöcken
Spezifikation
Spezifikation
Kammermaterial | Aluminium |
Material | Chemikalienbeständiger Kunststoff |
No. of Places | 2 Blocksystem |
Temperaturbereich (metrisch) | Raumtemperatur +5 °C bis 200 °C |
Typ | Trockenbadblock |
Temperaturstabilität | 0.1° bei 37 °C |
Temperaturgleichförmigkeit | ±0.1 °C bei 37 °C |
Zeitschaltuhr | 1 bis 999 min |
Länge (metrisch) | 390 mm |
Breite (metrisch) | 200 mm |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Grant Instruments™ DIGITAL DRY BLOCK HEATER >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur