Learn More
Cytiva Q SEPHAROSE HIGH PERF. 75 ML
Speziell entwickelt für späte Zwischen- und Polierschritte bei der nachgelagerten Verarbeitung
Marke: Cytiva 17-1014-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bestehend aus quervernetzten Agarose-Beads mit einem mittleren Durchmesser von 34 μm, modifiziert mit quaternären (Q) starken Anionenaustauschgruppen
- Die hydrophile Natur der Basismatrix gewährleistet eine niedrig konzentrierte unspezifische Bindung
- Hochauflösende Trennung mit hoher Kapazität und hoher Rückgewinnung
- Chemische Stabilität für eine effektive CIP/Desinfektion
- Erhältlich in Großpackungen verschiedener Größe und in praktischen vorgepackten Formaten für eine einfache Skalierung und Prozessentwicklung
Spezifikation
75 ml | |
Für Zwischenaufreinigung und Polieranwendungen | |
Q Sepharose Hochleistungsmedien | |
24 - 44 μm | |
10 cm | |
Starker Anionenaustauscher | |
6 % hochvernetzte Agarose | |
20 % Ethanol |
Stabil in häufig verwendeten wässrigen Pufferlösungen: 8 M Urea, 6 M Guanidin-HCl, 70 % Ethanol, 1 M NaOH, 1 M Essigsäure, 30 % Isopropanol, 30 % Aceto-Nitril, 2 % SDS | |
4 °C bis 30 °C | |
30 bis 150 cm/Stunde | |
3.93 Zoll | |
0.14 bis 0.20 mm Cl-/ml | |
< 3 bar | |
1 bis 14 | |
Quaternäres Amin |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Q sepharose high performance
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P235-Kühl halten.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Q SEPHAROSE HIGH PERF. 75 ML > Packungsgröße: 75 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur