Learn More
Brenztraubensäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 127-17-3 | C3H4O3 | 88.06 g/mol
53.90 CHF - 742.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 127-17-3 |
---|---|
Summenformel | C3H4O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 88.06 |
MDL-Nummer | MFCD00002585 |
InChI-Schlüssel | LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | pyruvic acid, pyroracemic acid, 2-oxopropionic acid, acetylformic acid, alpha-ketopropionic acid, 2-ketopropionic acid, 2-oxopropanoate, propanoic acid, 2-oxo, 2-oxo-propionic acid, 2-oxopropansaeure |
PubChem CID | 1060 |
ChEBI | CHEBI:32816 |
IUPAC-Name | 2-Oxopropansäure |
SMILES | CC(=O)C(O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11451558
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13875.22 |
100 g |
53.90 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11461558
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13875.36 |
500 g |
205.00 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11471558
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13875.0E |
2500 g |
742.00 CHF
2500 Gramm |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Pyruvic acid is used as a component in culture broths and media as commercial red seaweed polysaccharide. It is involved in the construction of amino acid alanine as well as supplies energy to living cells via citric acid cycle (Krebs cycle). It reacts with N-acetyl mannosamine by an aldol-type condensation to prepare sialic acid. It is employed to study the cultivation of soil bacteria as micro colonies using soil substrate membrane system. It finds application in liquid chromatography and in the determination of organic acids in red wine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenPyruvsäure wird als Bestandteil in Kulturbouillons und Medien als handelsübliches rotes Seegraspolysaccharid verwendet. Ist am Bau von Aminosäurealanin beteiligt und versorgt lebende Zellen über den Zitronensäurezyklus (Krebs-Zyklus) mit Energie. Reagiert mit N-Acetylmannosamin durch eine Aldol-Kondensation zur Herstellung von Sialsäure. Wird eingesetzt, um die Kultivierung von Bodenbakterien als Mikrokolonien mit Bodensubstratmembransystem zu untersuchen. Findet Anwendung in der Flüssigkeitschromatographie und bei der Bestimmung organischer Säuren in Rotwein.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und Reduktionsmitteln.
Chemische Identifikatoren
127-17-3 | |
88.06 | |
LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N | |
1060 | |
2-Oxopropansäure |
C3H4O3 | |
MFCD00002585 | |
pyruvic acid, pyroracemic acid, 2-oxopropionic acid, acetylformic acid, alpha-ketopropionic acid, 2-ketopropionic acid, 2-oxopropanoate, propanoic acid, 2-oxo, 2-oxo-propionic acid, 2-oxopropansaeure | |
CHEBI:32816 | |
CC(=O)C(O)=O |
Spezifikation
Pyruvic Acid | |
11°C to 12°C | |
164°C to 166°C | |
98% | |
1.4295 | |
UN3265 | |
14,8021 | |
Miscible with chloroform and methanol. | |
CC(=O)C(O)=O | |
88.06 | |
CHEBI:32816 | |
98% |
127-17-3 | |
1.267 | |
83°C (181°F) | |
C3H4O3 | |
MFCD00002585 | |
506211 | |
pyruvic acid, pyroracemic acid, 2-oxopropionic acid, acetylformic acid, alpha-ketopropionic acid, 2-ketopropionic acid, 2-oxopropanoate, propanoic acid, 2-oxo, 2-oxo-propionic acid, 2-oxopropansaeure | |
LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N | |
2-Oxopropansäure | |
1060 | |
88.06 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
H314-H318-H227
P210-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
Gehäuse H227-H314
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:KORROSIVE FLÜSSIGKEIT, SÄUREHALTIG, ORGANISCH, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 204-824-3
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse UZ0829800
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Kühl lagern
- Pyruvic acid
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Pyruvic acid